01-2810
Óxido de alumínio
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Alumina
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: aluminum
disponibilidade
available only in Japan
pf
2040 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N