288497
Barium oxide
97%
Sinônimo(s):
Barium monoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: barium
Impurezas
1-4% adsorbed H2O/CO2
densidade
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
chave InChI
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges