XTG9-RO
Roche
Reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE™ 9
Polymer reagent for transfecting common cell lines
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Formulário
liquid (aqueous solution)
uso
mL (suitable for 165 transfections)
embalagem
pkg of 0.4 mL (06365779001)
pkg of 1.0 mL (06365787001)
pkg of 5 × 1.0 mL (06365809001)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
transfection: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
O reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE™ 9 é adequado para aplicações de análise celular, como:
Características e benefícios
- Produza resultados fisiologicamente relevantes usando um reagente com citotoxicidade extremamente baixa para maximizar a viabilidade celular após a transfecção.
- Economize tempo e elimine várias etapas de manuseio. Basta diluir o reagente de transfecção de DNA X-tremeGENE 9, incubar com DNA de plasmídeo e pipetar a mistura diretamente sobre as suas células (com ou sem soro).
- Evite procedimentos de otimização demorados em linhagens celulares comumente usadas.
Qualidade
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Automation is used for many applications to reduce variation caused by manual handling and to obtain reproducible results in high-throughput assays. High-throughput applications, such as knockdown studies or target screenings, often include cell transfection.
Small inhibitory RNAs offer easy gene expression knockdown in mammalian cells, revolutionizing gene research.
Transfection introduces genetic material into cells, aiding research in gene expression and cell biology.
This brief webinar provides an overview of what transfection is and the methods that are used to introduce DNA or RNA into eukaryotic cells.
Protocolos
Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Conteúdo relacionado
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.