TAQNTKB
Roche
KAPA Taq PCR Kit with dNTPs
Sinônimo(s):
PCR kit, taq
Selecione um tamanho
R$ 1.703,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.703,00
Produtos recomendados
prazo de validade
≤18 mo.
Nível de qualidade
Características
dNTPs included
hotstart: no
embalagem
pkg of 250 U (KK1008)
pkg of 2500 U (BK1001)
pkg of 500 U (KK1016)
pkg of 5000 U (BK1003)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
purified DNA
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Improved sensitivity, specificity, and yields.
- Novel buffer formulation facilitates specific primer annealing, leading to higher yield of specific product.
Quick Notes:
- KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase can replace any commercial hotstart Taq DNA polymerase in an existing protocol. The final MgCl2 concentration and annealing temperature may need to be optimized to account for differences in formulation.
- The KAPA Taq HotStart Buffer is a uniquelyformulated buffer offering improved specificity and sensitivity, and improved amplification of GC- and AT-rich templates.
- The KAPA Taq HotStart Buffer does not contain MgCl2; MgCl2 (25 mM) is supplied separately to allow greater flexibility during reaction setup.
- The KAPA Taq HotStart PCR Kit is suitable for the amplification of fragments up to 3.5 kb from genomic DNA or 5 kb from less complex targets.
Qualidade
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Somente componentes do kit
- KAPA Taq DNA Polymerase 5 U/µL
- 10X KAPA Taq Buffer A
- 10X KAPA Taq Buffer B
- MgCl2 25 mM
- KAPA dNTP Mix 10 mM each
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.