10662046001
Roche
β-Galactose Dehydrogenase S
suspension, ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), pkg of 50 U
Sinônimo(s):
D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
descrição
of Pseudomonas fluorescens from E. coli
Formulário
suspension
atividade específica
80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.)
~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.)
embalagem
pkg of 50 U
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?