Documentos Principais
ZTLP0EDI1
Milli-Q
Módulo de eletrodesionização (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI)
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Elix®
Unidade: A
33 cm (13 in.)
Descrição geral
O módulo de EDI Elix® foi projetado para desionizar continuamente a água após a osmose reversa (OR) pela técnica de eletrodesionização. O módulo de EDI Elix® fornece água pura de qualidade superior de forma consistente e confiável, sem nenhuma manutenção.
Aplicação
A água tipo 2 produzida após tratamento por OR-EDI atende às necessidades de muitas aplicações laboratoriais gerais e para uso em analisadores clínicos, incubadoras de cultura celular e câmaras de intemperismo.
Características e benefícios
  • Remove íons com eficiência.
  • Alta recuperação de água.
  • Pouca manutenção.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany