Documentos
Z155586
Griffin-type SS beaker
capacity 4,000 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
Características
graduations: no
A × D.E.
225 mm × 156 mm
capacidade
4,000 mL