Documentos Principais
ZLXLALCAB
Milli-Q
Cabo do relé de alarme
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Sinônimo(s):
Cabo do alarme 2x 24 vcc 4 w, 2x 4-20 mA
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
Esta saída de alarme permite o monitoramento remoto de alertas e alarmes através de um dispositivo externo e/ou através do recurso de serviço remoto MyMilli-Q.
Aplicação
Para uso com os sistemas de purificação de água Milli-Q® CLX/HX/HXSD/HR
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany