Documentos Principais
YP03
Power cord
YP03 China
Sinônimo(s):
power cord
About This Item
Código UNSPSC:
41105303
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
YP03 China power cord, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
entrada CA/CC
250 V, 10 A
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Descrição geral
This electrical power cord has a specific plug configuration to match electrical outlets used in China. This cord has been validated to replace the cord supplied with the mA400 Power Supply, mA700 Power Supply and the mPAGE® Lux Curing Station.
Compatibilidade
Compatible with:
mA400 Basic Power Supply
mA700 Essential Power Supply
mPAGE® Lux Curing Station
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany