EZHS40
Human Amyloid β40 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β40 levels in 50 μL CSF, cell culture supernatent or plasma
Sinônimo(s):
Amyloid-beta protein 40
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA, This High Sensitivity Human Amyloid β40 ELISA is used to measure & quantify Amyloid β40 levels in Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 6.0 pg/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 16-500 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Neuroscience
Alzheimer′s Disease
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials