Documentos Principais
XXSPTFF03
Millipore
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Retentate Collection Plate
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel housing
Nível de qualidade
técnica(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
conector
3/4 in. sanitary flange drain/vent (TC)
aplicação(ões)
liquid formulation
Descrição geral
The Pellicon Single-Pass TFF Cassette Retentate Collection Plate is required to collect the retentate flow of single-pass TFF installations with Pellicon 3 0.57 m2, Pellicon 3 1.14 m2 or Pellicon 2 0.5 m2 cassettes.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany