Documentos Principais
XX42LSS11
Millipore
Labscale Kits System 115 V
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
entrada CA/CC
115 V, 60 Hz
fabricante/nome comercial
Labscale
Parâmetros
15 mL min. working volume
4-45 °C temperature
5.9 bar max. inlet pressure (85 psi)
5.9 bar max. transmembrane pressure (85 psig)
Altura
45.7 cm (18 in.)
Comprimento
21.6 cm (8.5 in.)
Largura
27.9 cm (11 in.)
peso
5.9 kg (13 lb)
Informações legais
LABSCALE is a trademark of EMD Millipore Corporation
parte de substituição