Documentos
MHPC10025
Millipore
Coletor de amostras para contagem total com HPC
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
Sinônimo(s):
Meio m-HPC, ágar para contagem de microrganismos heterotróficos em placa
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
Materiais
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Nível de qualidade
embalagem
box of 25 units
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibilidade
Incubator
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
bacteria (total count in stressed environment)
Descrição geral
Os nossos amostradores e kits de teste por esfregaço simplificam a rotina de análise microbiológica de superfícies para determinação dos níveis de biocarga para bactérias, leveduras e bolores. Esta técnica elimina a necessidade de equipamentos e materiais incômodos e caros associados às técnicas de teste tradicionais. O esfregaço possibilita a amostragem em áreas difíceis de alcançar.
Os nossos amostradores e kits de teste por esfregaço simplificam a rotina de análise microbiológica de superfícies para determinação dos níveis de biocarga para bactérias, leveduras e bolores. Esta técnica elimina a necessidade de equipamentos e materiais incômodos e caros associados às técnicas de teste tradicionais. O esfregaço possibilita a amostragem em áreas difíceis de alcançar. O amostrador de teste vermelho HPC contém meio m-HPC para recuperação de bactérias aeróbias, não estressadas e estressadas.
Aplicação
Análises microbiológicas de água ambiental, resfriamento de água de torres, água de processos, água de grau laboratorial e para eletrônica, água para diálise e produtos de bebidas e alimentos.
Adequação
Teste com amostrador por imersão de contagem total
Nota de análise
As colônias aparecem brilhantes e translúcidas ou transparentes. As cores variam de incolor a branco, amarelo-creme ou ocasionalmente pigmentado. Recomenda-se ampliar as colônias.
Outras notas
Entre em contato com a assistência técnica para informações sobre a vida útil.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.