XX3001240
Suporte de filtro analítico de 13 mm, aço inoxidável
Analytical Filter Holder 13mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de 13 mm, Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE seal
stainless steel housing
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
8.9 cm
Diâmetro
3.8 cm
diâmetro do filtro
13 mm
área de filtração
0.7 cm2
capacidade do funil
40 mL
conector
inlet funnel
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios:
• Disponível em três diâmetros com quatro tamanhos de funil disponíveis para acomodar amostras de até 250 ml
•O suporte com funil de 250 ml é equipado com uma tampa de funil que pode ser ventilada usando a unidade de filtro acessória
•Podem ser autoclavados ou flambados
Aplicações:
Análise bacteriológica ou de contaminação por particulados
Suportes de filtros analíticos
XF2004710 Suporte de filtro de 100 ml, 47 mm, aço inoxidável
XF2004725 Suporte de filtro de 250 ml, 47 mm, aço inoxidável
XX1002540 Suporte de filtro de 50 ml, 25 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes para XX1002540:
XX1002503 Presilha com mola, 25 mm, alumínio
XX1002535 Junta, revestida em PTFE
XX1002542 Conjunto de base para suporte de filtro de 25 mm
XX2004718 Rolha n.º 8, furo de 9,5 mm (3/8 de pol.), silicone
XX5002501 Tela de suporte, 25 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes para XF2004710 e XF2004725:
XF2004755 Funil de aço inoxidável, 100 ml
XF2004756 Funil de aço inoxidável, 250 ml
XF2004758 Frita de suporte de aço inoxidável
XX1004703 Presilha com mola, 47 mm, alumínio
XX1004708 Rolha n.º 8 perfurada, silicone
Acessórios
SLFG02550 Filtro de seringa Millex, Fluoropore® de PTFE, hidrofóbica, não estéril, 25 mm
XX1004705 Frasco para filtração a vácuo, 1 l
XX1004744 Frasco para filtração a vácuo, 4 l
XX7100004 Tubo, D.I. de 3/16 pol. X 140 cm, silicone
Princípio