Documentos Principais
XX2504755
Millipore
Tubing, 1/4in. x 23in., latex
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
latex
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Comprimento
58 cm
entrada
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Nota de preparo
Sterilization Method
Autoclavable (Cannot be autoclaved with filter holder in place. Filter may be damaged by extractables from tubing)