Documentos Principais
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiais
PTFE-coated
borosilicate glass
Diâmetro
47 mm
capacidade do funil
300 mL
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
REMOVE FROM SCOPE