Documentos Principais
XF2004710
Millipore
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
15.6 cm
Diâmetro
6.2 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9 cm2
capacidade do funil
100 mL
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Princípio
Vacuum
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13