Documentos Principais
ZFPACKSP2
Milli-Q
Suporte de pacotes, 2 tubos
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Sinônimo(s):
Suporte de pacotes, 2 tubos (com 2 medidores)
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte de pacote (2 tubos) é um acessório para purificação de água fornecido com dois manômetros. Ele fornece um encaixe sem vazamento do cartucho sobressalente para os sistemas de água MILLI-RO Compact. O acessório é necessário para a instalação e operação do pacote de pré-tratamento PrePak 1.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany