Yes, "8 pkg" means a package of 8 Amicon® Ultra Centrifugal Filters.
UFC5100
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 100 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 100 kDa, volume de amostra de 0,5 ml
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
4.99 cm (1.96 in.)
Diâmetro
10.8 mm
área de filtração
1 cm2
volume
0.5 mL
tamanho de poro
100 kDa MWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 30 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra. A recuperação eficiente da amostra concentrada (espécies retidas) se dá por meio de uma etapa conveniente de centrifugação reversa após a coleta do filtrado.
Os dispositivos Amicon® Ultra-0.5 são fornecidos em forma não estéril e somente para uso único. Com seu design de membrana vertical e centrifugação reversa, os filtros de 0,5 ml Amicon® Ultra oferecem ótimo desempenho com tempos de centrifugação mais curtos.
Aplicação
Características e benefícios
- A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 100 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%
- Concentra 500 μl em até 15 μl
- Fator de concentração de 25× até 30×
- Alta recuperação amostral (acima de 90% da solução de partida diluída)
- Tempo de processamento rápido: 10 a 30 minutos
- Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
Ligação
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artigos
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Métodos de filtração e seleção de filtro de membrana na purificação e produção de nanopartículas.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Protocolos
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Conteúdo relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
-
Que signifie le conditionnement de "8 pkg"? Cela correspond-il à 8 eppendorfs/filtres ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is dimethylformamide chemically compatible with Amicon Ultra-0.5mL?
1 answer-
No data is presently available for compatibility with dimethylformamide.