Documentos Principais
SYMBISL01WW
Millipore
Steritest Symbio ISL Pump Kit, 2 media
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
JA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
linha de produto
Steritest®
peso
17.6 kg (pump body) with standard accessories:19.2 kg
Descrição geral
The Steritest Symbio ISL Pump is optimized for more ergonomic sterility testing inside isolators. Its table-integrated design offers more working space and loading volume in isolators.
Aplicação
The Steritest Symbio ISL Pump, designed to fit your testing environment, Sterility Testing.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Sterility testing USP 71, EP2.6.1 , JP 4.06