Documentos Principais
SX0205
Supelco
Nitrato de prata
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Fórmula linear:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-853-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
cor
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
444 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
2160 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3