Documentos Principais
SX0143V
Supelco
Gel de sílica
size 6-18 mesh , indicating
Sinônimo(s):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
granular
tamanho
6-18 mesh , indicating
cor
blue
tamanho de partícula
6-18 mesh (>=75%)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-18 Mesh Indicating
Nota de análise
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3