Documentos Principais
ST1578
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6)
liquid, clone 1E12-B6, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Inosine Monophosphate Dehydrogenase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E12-B6, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IMPDH2(3615)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the IMPDH2 protein.
Recognizes the IMPDH2 protein.
This Anti-IMPDH2 Mouse mAb (1E12-B6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of IMPDH2.
Imunogênio
Full-length, recombinant human IMPDH2 (aa 1-515), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.