Documentos
DR1094
Sigma-Aldrich
Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12)
liquid, clone 1E12, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Paired Box 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E12, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX7(5081)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein.
Recognizes the ~60 kDa PAX7 protein in NIH3T3 cells and human stomach tissue.
This Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PAX7.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 411-521 human PAX7, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
NIH3T3 cells, Human stomach tissue
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.