Documentos Principais
SMEP0470W
Millipore
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 5,0 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 5 µm pore size
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
L da borda
6 mm , hydrophobic edge
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
135 μm
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
5.0 μm pore size
84 % porosity
ponto de bolha
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: SMEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges rendered hydrophobic to 3 or 6 mm widths. In antibiotic and bacteriostatic drug sterility testing by membrane filter method, the 6 mm wide non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim.
Applications:
- Microbiological and sterility testing of antibiotics and bacteriostatic drugs
- Filling machine operations
-Available in sterile or autoclave-ready packs
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 6 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Embalagem
Blue box with 4 x 25 filters
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3