Documentos Principais
SF020100J
Millipore
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinônimo(s):
SUS Filter 5 Layered Mesh 2μm Code 0 10 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
silicone seal
stainless steel
fabricante/nome comercial
SUS Filter
disponibilidade
available only in Japan
Parâmetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
tamanho de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Características e benefícios
Format: Single Layer
Nota de preparo
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable