Documentos
SCR006
Sigma-Aldrich
Solução de contagem de células Accumax em cultura de células filtradas estéreis DPBS testada
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Sinônimo(s):
Accumax Cell Solution, Cell Counting Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Uma solução para desprendimento celular de enzimas proteolíticas, colagenolíticas e DNAses. Útil em diversas linhagens celulares, porém nem todas as células ou tipos celulares são afetados pelo ACCUMAX, além disso, o número e a confluência de repicagens podem influenciar o desempenho do reagente, porque as quantidades e a composição da matriz extracelular de colágeno variarão de acordo com a idade e o estado da cultura. Como o ACCUMAX é um reagente de mistura para clivagem mais suave e menos universalmente proteolítico, as quantidades e tempos de incubação precisam ser otimizados para cada sistema celular.
O reagente é útil para criar suspensões de células únicas a partir de culturas celulares aglutinadas para proporcionar uma contagem precisa de células, desprendimento das células do tecido primário e o desprendimento rotineiro de células dos artigos plásticos para cultura de tecidos padrão e artigos plásticos revestidos para adesão, inclusive SmartPlastic. O ACCUMAX não contém produtos derivados de mamíferos ou de bactérias.
Cada lote de ACCUMAX é testado quanto à esterilidade (pelo método da USP de filtração por membrana), atividade enzimática (testada com tetrapetídeos cromogênicos sintéticos) e desprendimento celular do plástico de cultura de tecido.
O ACCUMAX foi usado com êxito em diversos tipos celulares, incluindo: células CHO, BHK, 293, COS, Sf9 e hepatócitos primários de peixe bagre.
Aplicação
Uma solução para desprendimento celular de enzimas proteolíticas, colagenolíticas e DNAses. O reagente é útil para criar suspensões de células únicas a partir de culturas celulares aglutinadas para proporcionar uma contagem precisa de células e desprendimento das células do tecido primário.
forma física
100 ml, pronto para uso, líquido estéril congelado. Enzimas ACCUMAX 1X em PBS de Dulbecco (0,2 g/l de KCl, 0,2 g/l de KH2PO4, 8 g/l de NaCl e 1,15 g/l de Na2HPO4) contendo EDTA-4Na 0,5 mM.
Armazenamento e estabilidade
Estável quando armazenado a –20 °C. Consulte a data de validade do lote. A temperatura de armazenamento recomendada após o recebimento é de –20 °C. Após o descongelamento, o ACCUMAX pode ser armazenado por até 2 meses a 4 °C. NÃO ARMAZENE EM TEMPERATURA AMBIENTE. Use técnica estéril durante o manuseio.
Informações legais
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jacqueline S Penaloza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 520(2), 284-290 (2019-10-09)
The Mesp1 lineage contributes to cardiac, hematopoietic and skeletal myogenic development. Interestingly, muscle stem cells residing in craniofacial skeletal muscles primarily arise from Mesp1+ progenitors, but those in trunk and limb skeletal muscles do not. To gain insights into the
Conteúdo relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.