Documentos Principais
S2GPU10RE
Millipore
Millipore® Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
SCGPU10RE, Sistema de filtração a vácuo estéril Stericup Quick Release-GP
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Stericup®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
Parâmetros
45 °C max. temp.
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
299 mm
capacidade
1000 mL
Diâmetro
12.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
capacidade do funil
500 mL
Matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este item é uma substituição direta do SCGPU02RE
Trabalhe com facilidade e filtre com confiança com os sistemas de filtração Stericup® e Steritop®.
Os dispositivos de filtração estéril Stericup® e Steritop® usam membranas confiáveis e de alto desempenho para a filtração estéril ideal de reagentes laboratoriais, tampões e meios. Esses dispositivos combinam taxas de vazão e produtividade superiores com baixa ligação não específica e um design estável sem ponta.
Essa unidade de filtro de membrana de polietersulfona (PES) com tamanho de poro de 0,22 μm Stericup® combina um frasco bottle-top de 500 ml com um frasco de recebimento de 1000 ml e uma tampa para processamento e armazenamento.
Aplicação
Os sistemas Stericup® e Steritop® são projetados para reduzir a formação de espuma e a desnaturação de proteínas enquanto maximizam o fluxo e podem ser usados para a filtração a vácuo estéril de soluções aquosas, como meio de cultura de tecidos e fluidos biológicos.
  • Meios de cultura de tecidos +/- aditivos
  • Tampões
  • Soluções biológicas
Somente para fins de pesquisa
Características e benefícios
  • O funil do filtro Quick Release se desconecta do frasco de recebimento com apenas um quarto de volta—reduzindo a probabilidade de derramamento e facilitando a manipulação na bancada ou dentro da capela.
  • Identificação do produto em negrito no funil do filtro Steritop®, exibindo claramente as características da membrana, incluindo composição e tamanho de poro para uma seleção rápida do produto adequado para determinada aplicação.
  • A tampa de vedação com um clique é flangeada e modificada para possibilitar uma aderência firme em condições secas ou úmidas, —além de um indicador de parada táctil que confirma o fechamento seguro. Preocupe-se menos com a possibilidade de derramamento ou contaminação do conteúdo esterilizado.
  • A superfície fosca e ampla para escrita no frasco receptor e a cor mais clara da tampa facilitam a rotulagem clara para melhorar a legibilidade e reduzir manchas ilegíveis.
  • A tampa de vedação fica apoiada na lateral para evitar risco de contaminação.
  • Os frascos receptores são empilháveis para poupar espaço de armazenamento.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Conteúdo relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  2. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 answer
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      Helpful?
  3. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
  4. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  5. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  6. What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
    1 answer
    1. We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
      Helpful?
  7. Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
    1 answer
    1. Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
      Helpful?
  8. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  9. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  10. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  