Documentos
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Sinônimo(s):
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
479.01
Número do índice de cores:
45160
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Número do índice EC:
213-584-9
forma
solid
pf
215 °C
λmax
525-530 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
chave InChI
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3