RX003100
Water Bath Pump
for use with Midas Water Bath
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
115 V AC
aplicação(ões)
hematology
microbiology
compatibilidade
for use with Midas Water Bath
Descrição geral
The Water Bath Pump is a centrifugal pump and is powered by 115V AC. The Water Bath Pump is a spare part for the Midas® Water Bath (64000WB-94). The Midas® Water Bath is an accessory for the Midas® III-Plus Automated Stainer (64000H-94).
Informações legais
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
parte de substituição