Documentos Principais
RECYMAG65K27PMX
Millipore
Painel de esferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de rato MILLIPLEX® - pré-misturadas, com 27 analitos - Ensaio imunológico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O painel de esferas para citocinas/quimiocinas de rato MILLIPLEX® (RECYTMAG-65K e RECYMAG65K27PMX) lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
Não há reatividade cruzada ou, quando há, é mínima, entre os anticorpos e quaisquer outros analitos no painel.
Aplicação
  • Analitos: EGF, eotaxina/CCL11, fractalcina, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, leptina, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Tipo de amostra recomendado: soro ou plasma de rato
  • Diluição recomendada das amostras: 1:2
  • Tempo de execução do ensaio: um dia
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de citocinas/quimiocinas individuais
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Yara Onetti et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 308(8), H862-H874 (2015-02-01)
Ischemia impairs blood supply to the brain, and reperfusion is important to restore cerebral blood flow (CBF) and rescue neurons from cell death. However, reperfusion can induce CBF values exceeding the basal values before ischemia. This hyperemic effect has been
Kee W Jang et al.
Journal of translational medicine, 15(1), 252-252 (2017-12-15)
Image-guided high intensity focused ultrasound has been used as an extracorporeal cardiac pacing tool and to enhance homing of stem cells to targeted tissues. However, molecular changes in the myocardium after sonication have not been widely investigated. Magnetic-resonance (MR)-guided pulsed
Ahsia M Clayton et al.
Brain, behavior, and immunity, 70, 376-389 (2018-03-29)
Reduced placental blood flow results in placental ischemia, an initiating event in the pathophysiology of preeclampsia, a hypertensive pregnancy disorder. While studies show increased mortality risk from Alzheimer's disease, stroke, and cerebrovascular complications in women with a history of preeclampsia
Bin Cai et al.
BioMed research international, 2016, 1469590-1469590 (2016-05-20)
Citrulline (Cit) supplementation was proposed to serve as a therapeutic intervention to restore arginine (Arg) concentrations and improve related functions in sepsis. This study explored whether citrulline had positive effects on liver injury and cytokine release in the early stages
Dominic Friston et al.
Disease models & mechanisms, 13(4) (2020-03-05)
Burn injury is a pathology underpinned by progressive and aberrant inflammation. It is a major clinical challenge to survival and quality of life. Although the complex local and disseminating pathological processes of a burn injury ultimately stem from local tissue
Questions
  1. Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?
    1 answer
    1. All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.