Documentos Principais
QGARD00B1
Milli-Q
Cartucho de purificação Q-Gard®
For dedicated removal of boron traces from water dispensed by Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação de boro Q-Gard®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
compatibilidade
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cartucho de purificação Q-Gard® Boro é um consumível de purificação de água, projetado para remover traços de boro da água ultrapura fornecida pelos sistemas Milli-Q®.
Aplicação
O cartucho de purificação Q-Gard® Boro é recomendado para aplicações laboratoriais onde os níveis de boro precisam ser consistentemente baixos, como em ICP-MS.
Características e benefícios
  • Consumível genuíno para substituição do filtro de cartucho QGARD00B1 Q-Gard®.
  • Remove traços de boro da água de alimentação pelo princípio de troca iônica.
  • Produz água livre de boro quando alimentado por água de osmose reversa Elix®, deionizada e destilada.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany