Documentos
MPPVICPK1
Milli-Q
Filtro Optimizer de 0,1 μm
Optimized to deliver ultrapure water for trace elemental analysis.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
polypropylene filter
Nível de qualidade
Características
elemental trace analysis
embalagem
pkg of 1 unit
tamanho de poro
0.1 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro final Optimizer de 0,1 μm é um consumível para purificação de água para laboratório que remove especificamente particulados em nível de traço da água ultrapura.
Aplicação
Para uso com unidades de purificação Milli-Q® IQ Element e Q-POD® Element que são projetadas para fornecer água ultrapura adequada para análises de elementos em níveis de traço e ultratraço, inclusive ICP-MS, GF-AAS e IC.
Características e benefícios
  • Fabricado em conformidade com as normas de limpeza utilizadas na indústria de semicondutores.
  • O filtro garante que nenhuma partícula seja liberada na água ultrapura.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany