Documentos Principais
PX2014
Supelco
Pyridine
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-809-9
Ensaio:
≥99% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.:
115 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
26.7 hPa ( 25 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
26.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤4 ppm
cor
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
8.81 (20 °C in H2O)
p.e.
115 °C/1013 hPa
pf
-42 °C
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.982 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤330 nm
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.0% minColor (APHA) at time of manufacture10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 330 nm1.00AU maxUV Abs. at 340 nm0.30AU maxUV Abs. at 350 nm0.10AU maxUV Abs. at 400 nm0.01AU maxUV Cut-off330nm maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 12.7
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup