Documentos Principais
PX0424
Supelco
Éter de petróleo
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116105
p.e.:
30-50 °C/1013 hPa
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
p.e.
30-50 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point <-30 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Not Optically Transparent in UV
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Boiling range30-60°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C