PPHH04700
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinônimo(s):
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1 h at 90 °C
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
190 μm ± 50 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
>40 % porosity
ponto de bolha
>9.0 psi, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Características e benefícios
- Low extractables
- Broad thermal stability;
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
produto relacionado
Artigos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.