Merck
PCC030C01
Millipore
Cápsula Pellicon® com membrana Ultracel®
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.1 m2
Sinônimo(s):
Cápsula Pellicon® com membrana Ultracel®
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
Materiais
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
linha de produto
Pellicon®
condição de armazenamento
room temperature (15-30°C)
Parâmetros
4-8 L/min-m2 flow rate (feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
técnica(s)
ultrafiltration: suitable
Comprimento
35.3 cm (13.9 in.)
Diâmetro
3.8 cm (1.5 in.)
área de filtração
0.1 m2
tamanho da tela
, Type C screen (coarse screen)
volume
26 mL , in feed channel
62 mL , in permeate channel
Impurezas
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa
pH
2-13
conector
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A Pellicon® Capsule é a primeira do gênero, um verdadeiro dispositivo FFT de uso único que vem pronto para ser processado em minutos. Autônomo, ele emprega um formato fácil de usar e sem suporte e é fornecido esterilizado por irradiação.
Aplicação
Concentração, diafiltração, troca de tampão, purificação de proteínas
Características e benefícios
Plug ′n play, design sem suporte - fácil de instalar, seguro para remover
Esterilizado por raios gama e livre de conservantes - pronto para processar em minutos
Verdadeira cápsula de uso único e autônoma - retorno de lote rápido, seguro e flexível
Membrana Ultracel® comprovada e tela C - alta recuperação, transferência de massa superior, resistência a solventes
Desempenho comprovado do Pellicon® FFT - verdadeira escalabilidade linear dentro das famílias Pellicon® FFT
Embalagem
Um saco de espuma é inserido sobre as tampas em ambas as extremidades da cápsula, que é então embalada duas vezes e selada a vácuo. A cápsula em saco duplo é então colocada em uma bandeja e embalada individualmente.
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
O Programa Emprove® complementa o portfólio de produtos por meio de
documentação abrangente para dar suporte às necessidades de qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos.
Consolidação de testes específicos de produtos, qualidade e informações regulatórias para simplificar os requisitos de conformidade.
Acesso conveniente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a informações atualizadas sobre o produto.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
How are ultrafiltration and diafiltration used in plasmid DNA manufacturing and how should you optimize this process? Learn more in our technical article and download our free eBook.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.