P3C030C01
Cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel®
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 18 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.3 cm (0.90 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.11 m2
área da membrana
0.11 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel® (Membrane)
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel® foi projetado para a filtração de proteínas terapêuticas (como anticorpos monoclonais) e proteínas recombinantes e não recombinantes.
Esse dispositivo de ultrafiltração P3C030C01 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 30 kDa NMWCO, uma área de filtração de 0,11 m2, uma membrana PLCTK e dimensões de 0,8 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (L).
Características e benefícios
- Robusto & e confiável - ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
- Alto desempenho - produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
- Recuperação ideal do produto - graças à comprovada tecnologia de membrana
- Tecnologia sem vazios - as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
- Sem defeitos, com adesão superior - a Ultracel® usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
- A fabricação automatizada oferece consistência e confiabilidade de desempenho imbatíveis
- Cuidados de instalação& fáceis - simples de instalar e manter
Outras notas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.