PC35
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative (Anti-p53 and Anti-Sheep IgG only)
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:500)
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemistry (1:500)
Paraffin Sections (1:500, pepsin or heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (chromatin, see application references)
Componentes
Advertência
forma física
Nota de análise
A431 or SVT2 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res. 54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.