PC05L
Anti-c-Fos (Ab-2) (4-17) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOS(2353)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg per reaction)
Paraffin Sections (5-10 µg/ml, heat or pepsin pre-treatment required)
Gel Shift (see comments and application references)
Free-floating Sections (not recommended)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Hep G2 or NIH 3T3 cells
Outras notas
Rouscher III, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Verma, I.M. and Graham, W.R. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M. and Sassone-Corsi, P. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Biochim. Biophys. Acta823, 207.
Verma, I. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M. and Ziff, E. 1984. Nature (London), 311, 433