Documentos Principais
P2GVPPV01
Millipore
Módulo de filtro Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.22 μm
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Mini Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.1 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
2.16 cm (0.85 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.1 m2
Área nominal da membrana
0.1 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Categorias relacionadas
Descrição geral
A linha de produtos Pellicon 2® foi projetada tendo em mente o aumento de escala do processo e o desenvolvimento de aplicações. A série de dispositivos inclui a membrana de microfiltração de PVDF hidrofílica Durapore®, conhecida por sua combinação excepcional de alto fluxo, baixa ligação a proteínas e alta recuperação de produtos.
Esse mini-módulo de filtro Pellicon® 2 é um produto de microfiltração em mini-cassete com uma área de filtração de 0,1 m2 e um tamanho de poro de 0,22 μm.
Esse mini cassete Pellicon® 2 apresenta uma tela tipo v (canal aberto) e mede 5,6 cm (L) x 21 cm (C) x 1,5 cm (A).
Características e benefícios
  • Membranas de ponta livres de vazios para atender a praticamente qualquer desafio de separação
  • Caminho de fluxo curto para maior fluxo e capacidade de separação de maior resolução
  • Escolha da configuração do canal de fluxo, proporcionando capacidade de otimização do processo
  • Aumento de escala previsível e rápido
  • Verdadeira escalabilidade linear, desde módulos de tamanho de laboratório até conjuntos industriais para processamento de milhares de litros
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Requisitos de pré-filtração: 100 µm
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: depois de lavagem com água
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2