P3B010A01
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
10kDa, A Screen, 0.11 m2
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 9 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.3 cm (0.90 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área da membrana
0.11 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax® é perfeito para a filtração de anticorpos monoclonais e soluções contendo albumina, hormônios, vacinas e fatores de crescimento.
Esse dispositivo de ultrafiltração P3B010A01 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 10 CkDa NMWCO, uma membrana Biomax® 10 e dimensões de 2,3 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
- Robusto & e confiável – ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
- Alto desempenho – produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
- Recuperação ideal do produto – graças à comprovada tecnologia de membrana
- Tecnologia sem vazios – as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
- Sem defeitos, com adesão superior – a Ultracel®usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
- A fabricação automatizada – oferece desempenho, consistência e confiabilidade imbatíveis
- Cuidados de instalação & simples – instalação e manutenção simples
Outras notas
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa