Documentos Principais
P0DC0VER1
Milli-Q
Proteção para POD em cristal de silicone
Protects the POD base against repeated exposure to reactive substances such as acid vapours
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with E-POD®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cristal de silicone protege a base do POD (ponto de dispensação) contra a exposição repetida a substâncias reativas, tais como vapores ácidos, produtos químicos agressivos, como ácidos e bases fortes, solventes agressivos ou ácidos para gravação.
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany