OP20
Anti-c-Abl (Ab-3) Mouse mAb (24-21)
liquid, clone 24-21, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-p150, Anti-Abl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24-21, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABL1(25)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (see application references)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (not recommended)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
K562 (human bcr/abl), HL-60 (normal abl), and ANN-1 (murine abl) cells
Outras notas
Stam, K., et al. 1985. N. Engl. J. Med.313, 1429.
Konopka, J.B., et al. 1984. Cell37, 1035.
Prywes, R., et al. 1983. Cell34, 569.
de Klein, A., et al. 1982. Nature300, 765.
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1980. J. Virol.36, 374.
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 3974.
Witte, O.N., et al. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci. USA75, 2488.
Abelson, H.T. and Rabstein, L.S. 1970. Cancer Res.30, 2213.