Documentos Principais
CBII
Millipore
Chemiblock Ii Heterophile Blocking Agent
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
ChemiBlock
Chemicon®
Aplicação
Research Category
All
forma física
Format: Purified
Armazenamento e estabilidade
Maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6months.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2