OP15L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-Human Epidermal Growth Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B5, monoclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2.5 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g per sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker pre-treatment required, see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1