Documentos Principais
NY2H09000
Millipore
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 120,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Nylon Net Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
80 μm
tamanho de poro
120.0 μm pore size
49 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13