Documentos Principais
NSRULER-10100
Millipore
Volume Indicator Ruler, 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVC
linha de produto
NovaSeptum®
fabricante/nome comercial
NovaSeptum®
Comprimento
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Largura
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
espessura
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
adequação
suitable for sampling
aplicação(ões)
sterile sampling
compatibilidade
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
Informações legais
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany