NE1004
Anti-Apolipoprotein E Mouse mAb (E6D7)
liquid, clone E6D7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-ApoE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E6D7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse, rabbit
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOE(348)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1:100-1:1000)
Immunoprecipitation (see comments)
Frozen Sections (1:100-1:10,000)
Paraffin Sections (1:100-1:10,000, formic acid or heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Brain tissue, serum
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1