Documentos Principais
MXSMCSP48
Millipore
Ágar dextrose Sabouraud com cloranfenicol
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Cassetes de mídia pré-carregados Milliflex®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
International standards
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Formulário
plate (pre-poured agar)
prazo de validade
6 mo.
Características
ready-to-use
composição
Chloramphenicol
embalagem
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
cor
clear light amberslightly opalescent
entrada
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O cassete Milliflex® consiste de meios à base de ágar prontos para uso, para serem usados com o sistema Milliflex® ou Milliflex Oasis® para testes de biocarga convenientes, rápidos e confiáveis. O cassete de ágar pré-cheio ajuda a otimizar o fluxo de trabalho de testes de contaminação microbiana com garantia de qualidade e evitando riscos de contaminação exógena. Cada placa é um conjunto de 3 peças contendo aproximadamente 10 ml de meio. O ágar dextrose Sabouraud é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de leveduras e bolores. A dextrose favorece o crescimento de fungos. O pH baixo favorec′e o crescimento fúngico e inibe a contaminação por bactérias das amostras. O meio também é suplementado com cloranfenicol para inibir o crescimento da flora bacteriana associada.
Aplicação
O cassete Milliflex® pré-cheio com ágar dextrose Sabouraud usado em testes de biocarga e análise microbiológica geral de água, especialmente de água de alta pureza (para eletrônicos, OR, destilada ou purificada). É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Especificações
Farmacopeia dos Estados Unidos XXII Testes de limites microbianos
Meio de cultura
Dextrose Sabouraud c/cloranfenicol
Nota de análise
Leveduras produzem colônias brancas cremosas. Os bolores têm textura rugosa e/ou filamentosa
Microrganismos-alvo: Leveduras e bolores
Organismos de CQ
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) e L. casei (ATCC 393) como controle negativo
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2